Documenti fondamentali
93689
Supelco
L-Carnitine-(trimethyl-d9) inner salt
analytical standard
Sinonimo/i:
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7D9H6NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -27.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99.5%
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](C[C@H](O)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3
PHIQHXFUZVPYII-SAQLGWHKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)