Key Documents
94991
Supelco
L-Carnitine-(methyl-d3) inner salt
analytical standard
Sinonimo/i:
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12D3NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.22
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99.5%
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3