Documenti fondamentali
765236
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxyethane-d10
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD3OCD2CD2OCD3
Peso molecolare:
100.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+10
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
XTHFKEDIFFGKHM-MWUKXHIBSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)