Documenti fondamentali
616249
Sigma-Aldrich
Creatine-(methyl-d3) monohydrate
98 atom % D
Sinonimo/i:
4-Amidinosarcosine-methyl-d3 monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D3H6O2N3 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
292 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[H]O[H].[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2/i1D3;
MEJYXFHCRXAUIL-NIIDSAIPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Creatinine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1150353
Creatinine
Creatine anhydrous
Sigma-Aldrich
C0780
Creatine
Creatinine anhydrous, ≥98%
Sigma-Aldrich
C4255
Creatinine
Creatinine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1462
Creatinine
Global Trade Item Number
SKUGTIN
616249-1G4061832700236