Key Documents
495077
Sigma-Aldrich
D-Galactose-1-d
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6DH11O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
169-170 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H][C@]1(O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6D
WQZGKKKJIJFFOK-RUIMULFXSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)