92107
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
(R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride, ALC, ALCAR, R-(−)-2-Acetyloxy-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
96.0-104.0% (AT)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]/D -27.0±2.0°, c = 1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Colore
white to off-white
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C)=O)CC(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1
JATPLOXBFFRHDN-DDWIOCJRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)