42602
Propionyl-L-carnitine
≥94.0% (HPLC), suitable for LC/MS
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine propionyl ester, C3-Carnitine, Propanoyl-L-carnitine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Propionyl-L-carnitine, ≥94.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (HPLC)
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]/D -23±3°, c = 1 in H2O
tecniche
LC/MS: suitable
Impurezze
≤10% water (calcd. from elemental analysis)
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
UFAHZIUFPNSHSL-MRVPVSSYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?