91275
Propionyl-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine propionyl ester, C3-Carnitine, Propanoyl-L-carnitine
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -24.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤13% water ((calculated from elemental analysis)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
UFAHZIUFPNSHSL-MRVPVSSYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)