Documenti fondamentali
90941
Supelco
[(3R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-2-[(3R)-3-hydroxy-1-oxobutoxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, [(R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -40.0 to -34.0°, c = 0.1 in methanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤15% water (calculated from elemental analysis)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO5/c1-8(13)5-11(16)17-9(6-10(14)15)7-12(2,3)4/h8-9,13H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-/m1/s1
UEFRDQSMQXDWTO-RKDXNWHRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)