91499
Glutaryl-L-carnitine lithium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
L-Carnitine lithium glutarate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥92.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -25.0 to -19.0°, c = 0.1 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O.C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)