C9500
(±)-Carnitine hydrochloride
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride, (±)-Carnitine chloride, DL-Carnitine hydrochloride
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Stringa SMILE
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3