Documenti fondamentali
729868
Sigma-Aldrich
DL-Carnitine-(trimethyl-d9) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7D9H7ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC(O)CC(O)=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
JXXCENBLGFBQJM-KYRNGWDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Francesca Froldi et al.
The EMBO journal, 38(7) (2019-02-26)
Rewired metabolism of glutamine in cancer has been well documented, but less is known about other amino acids such as histidine. Here, we use Drosophila cancer models to show that decreasing the concentration of histidine in the diet strongly inhibits