739324
PEDOT:PSS
high-conductivity grade, 1.5% aqueous dispersion, neutral pH
Sinonimo/i:
Orgacon™ N-1005, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate), 1.5% in H2O, neutral pH, high-conductivity grade
Grado
high-conductivity grade
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
1.5% in H2O
Resistenza
<100 Ω/sq, >70% visible light transmission (40 μm wet)
Indice di rifrazione
n20/D 1.335
pH
5-7
Viscosità
<100 cP(22 °C)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
- low band gap
- good optical properties
- high conductivity
- low redox potential
- easy processing
- tunable film forming ability
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.