80548
TSC Agar Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Tryptose Sulfite Cycloserine Supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
D-cycloserine, 0.4 g/L
4-methylumbelliferylphosphate disodium salt, 0.1 g/L
sucrose, 5.0 g/L
applicazioni
environmental
environmental
food and beverages
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Clostridium spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)