Documenti fondamentali
17148
Millipore
Egg Yolk Emulsion
suitable for microbiology
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
agenzia
according to ISO 6888-1:2020
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Densità
1.02 g/mL at 20 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
bacteria
Applicazioni
Sterile stabilized emulsion of egg yolk for use in various culture media.
Confezionamento
1 vial
Componenti
(100 mL per vial)
Egg yolk 30 mL; Sterile saline 70 ml
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Navjot Kaur et al.
Scientific reports, 9(1), 15367-15367 (2019-10-28)
We present a prototype for conducting rapid, inexpensive and point-of-care-compatible nucleic acid amplification tests (NAATs) for tuberculosis (TB). The fluorescent isothermal paper-and-plastic NAAT (FLIPP-NAAT) uses paper-based loop mediated isothermal amplification (LAMP) for DNA detection. The cost of materials required to