39727
Perfringens Agar Basis
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
Agar, 15 g/L
Beef extract, 5 g/L
Ferric ammonium citrate, 1 g/L
Papaic digest of soybean meal, 5 g/L
Sodium metabisulphite, 1 g/L
Tryptose, 15 g/L
Yeast extract, 5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
applicazioni
bioburden testing
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Clostridium spp.
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com