72548
Nitrate Broth
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioChemika
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
potassium nitrate, 1 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
anaerobic bacteria
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Serratia spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?