PHR1765
Cycloserine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
D-Cycloserine, (R)-4-Amino-3-isoxazolidone, 4-Amino-3-isoxazolidinone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1158005
Famiglia di API
cycloserine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
Punto di fusione
147 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Partial agonist at the glycine modulatory site of NMDA glutamatergic receptors; antibiotic against Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: D-Ala transport interference.
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)