76704
modified Tryptic Soy Broth- Dehydrated Culture Media
NutriSelect® Plus, novobiocin 0.02 g/L, according to ISO 16654:2001, powder, selective for enterovirulent E. coli (EEC)
Sinonimo/i:
Modified Tryptic Soy Broth with Novobiocin, Modified Tryptic Soy Broth; EHEC enrichment broth, mTSB Broth with Novobiocin
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 16654:2001
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited, expiry date on the label
Composizione
bile salts No. 3, 1.5 g/L
di-potassium hydrogen phosphate, 4.0 g/L
D(+)-glucose, 2.5 g/L
novobiocin, 0.02 g/L
peptone from casein, 17.0 g/L
peptone from soymeal, 3.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
Confezionamento
pkg of -500 g
Condizioni di stoccaggio
(Dry place, tightly sealed containers)
tecniche
microbiological culture: suitable
Colore
faint brown
pH finale
7.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
selective for enterovirulent E. coli (EEC)
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Escherichia coli O157:H7 and Shigella spp. from meat and dairy products
in Egypt