Documenti fondamentali
80704
Millipore
VCC Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
ECO157:H7 Selective Supplement, Vancomycin Cefixime Cefsulodin Selective Supplement
About This Item
Codice UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Applicazioni
VCC Selective Supplement is an antibiotic supplement recommended for selective isolation of Escherichia coli O157:H7. It has been used to study the effects of adding VCC on enrichment time using heart infusion broth, tryptic soy broth (TSB) and buffered peptone water.
Componenti
(per vial, sufficient for 1000 ml medium)
Vancomycin 8.0 mg
Cefixime 0.05 mg
Cefsoludin 10.0 mg
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Multiplex real-time PCR assays for detection of eight Shiga toxin-producing Escherichia coli in food samples by melting curve analysis
Singh, Prashant
International Journal of Food Microbiology, 101-108 (2015)