103686BC
mEHEC® Broth
Dehydrated culture medium for selective enrichment of pathogenic bacteria in selected foods
Sinonimo/i:
Modified Enterohemorrhagic Escherichia coli Broth
Stato
solid
Durata
6‑36 mo.
Confezionamento
pkg of (0.5 kg and 10 kg)
pH
7.0 ±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
Escherichia coli H7 STEC
Escherichia coli non-O157
Escherichia coli (Enterohemorrhagic)
Salmonella sp
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Configurato per
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3