71008BC
Assurance® GDS Salmonella Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
GDS Salmonella Tq,
agenzia
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AFNOR
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Assurance GDS®
Durata
6‑12 mo.
Confezionamento
pkg of 100 tests
Produttore/marchio commerciale
BioControl Systems 71008-100
tecniche
PCR: suitable
applicazioni
food and beverages
pathogen testing
Compatibilità
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
Salmonella spp.
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Risultati per il cibo entro 24 ore
- Terreni armonizzati con singolo arricchimento per analizzare campioni per altri target patogeni
- Utilizza l′innovativo dispositivo di separazione immunomagnetica (IMS) PickPen® per una maggiore specificità e risultati più rapidi
- La preparazione semplificata del campione non richiede blocchi di riscaldamento né preparazione di reagenti.
- L′esclusivo Rotor-Gene® Q è un termociclatore basato su un rotore che assicura il riscaldamento e raffreddamento uniforme di tutti i campioni.
Componenti
- Provette di amplificazione per Salmonella Tq (0,2 mL)
- Reagente di concentrazione per Salmonella
- Tampone di risospensione Tq
- Soluzione di lavaggio
Metodo analitico
Note legali
Configurato per
Richiesto ma non fornito
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)