92587
EC O157:H7 ChromoSelect Agar, Modified
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 12 g/L
bile salts mixture, 1.5 g/L
chromogenic mixture, 0.25 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L
sorbitol, 7 g/L
tryptone, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
6.8±0.2 (25 °C)
applicazioni
agriculture
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)