75370
Orange II sodium salt
for microscopy (Hist.), indicator (pH 11.0-13.0)
Sinonimo/i:
Orange II
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy (Hist.)
indicator (pH 11.0-13.0)
Livello qualitativo
Stato
powder
visual transition interval
11-13, yellow to orange-red
Solubilità
hot water: 0.5 g/10 mL, clear
εmax
≥500 at 478.0-488.0 nm in water
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O4S.Na/c19-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
CQPFMGBJSMSXLP-ZAGWXBKKSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)