121568
Fast Garnet GBC base
97%
Sinonimo/i:
o-Aminoazotoluene, 4′-Amino-2,3′-dimethylazobenzene, Solvent Yellow 3
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
101-102 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL, clear
λmax
491 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
Applicazioni
- as a stain in papain activity inhibition assay.
- to stain for tryptase-activity and chymase-like activity.
- to gel stain for esterolytic activity.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?