31629
o-Aminoazotoluene
analytical standard
Sinonimo/i:
4′-Amino-2,3′-dimethylazobenzene, Solvent Yellow 3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
101-102 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Dyes, cosmetics, inks and finger paints using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS).
- Commercial samples including food packaging plastic, multilayer plastic laminates and recycled paperboard categories using liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS) technique.
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?