Documenti fondamentali
32831
Supelco
2,4-Diaminoanisole
analytical standard
Sinonimo/i:
4-Methoxy-m-phenylenediamine
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.17
Colour Index:
76050
Beilstein:
2085522
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,8-9H2,1H3
BAHPQISAXRFLCL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,4-Diaminoanisole belongs to the class of primary aromatic amines (PAAs). It is categorized as a carcinogenic compound.
Applicazioni
2,4-Diaminoanisole may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Mainstream waterpipe smoke using liquid chromatography-electrospray ionization-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS).
  • Haircolor products by high performance liquid chromatography (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Simultaneous quantitative determination of resorcinol and 1-naphthol in haircolor products by high-performance liquid chromatography.
Wang LH and Kuo YP
Chromatographia, 49(3-4) (1999)
Analysis of primary aromatic amines in the mainstream waterpipe smoke using liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry.
Schubert J
Journal of Chromatography A, 1218(33), 5628-5637 (2011)
Christopher I Olivares et al.
Journal of hazardous materials, 304, 214-221 (2015-11-10)
Recent studies have begun to assess the environmental fate and toxicity of 2,4-dinitroanisole (DNAN), an insensitive munition compound of interest to defense agencies. Aerobic and anaerobic DNAN biotransformation in soils was evaluated in this study. Under aerobic conditions, there was
Matthew J Berens et al.
Environmental science. Processes & impacts, 21(1), 51-62 (2018-11-30)
The recent development of insensitive munitions, such as 2,4-dinitroanisole (DNAN), as components of military explosives has generated concern for potential subsurface contamination and created a need to fully characterize their transformation processes. Compound specific isotope analysis (CSIA) has proven to
Emese Hadnagy et al.
Environmental science and pollution research international, 25(24), 24403-24416 (2018-06-18)
The manufacturing of insensitive munition 2,4-dinitroanisole (DNAN) generates waste streams that require treatment. DNAN has been treated previously with zero-valent iron (ZVI) and Fe-based bimetals. Use of Mg-based bimetals offers certain advantages including potential higher reactivity and relative insensitivity to