Documenti fondamentali
31618
Supelco
2-Naphthylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
β-Naphthylamine, 2-Aminonaphthalene
About This Item
Formula condensata:
C10H7NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
Beilstein:
3939429
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
306 °C (lit.)
Punto di fusione
111-113 °C (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2
JBIJLHTVPXGSAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Naphthylamine is a carcinogenic aromatic amine which induces tumor in urinary bladder.
Applicazioni
2-Naphthylamine has been used as reference standard during isolation and identification of urinary metabolites using preparative thin-layer chromatography and gas-liquid chromatography/mass spectral analysis.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenza
Restricted to professional users. Attention − Avoid exposure − obtain special instructions before use.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Formation of urothelial and hepatic DNA adducts from carcinogen 2-naphthylamine.
Kadlubar FF
Carcinogenesis, 2(5), 467-470 (1981)
Metabolic conversion of 1-and 2-nitronaphthalene to 1-and 2-naphthylamine in the rat.
Johnson, Dale E., and Herbert H. Cornish.
Toxicology and Applied Pharmacology, 46.3, 549-553 (1978)
Carlos de la Haba et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(1 Pt B), 148-157 (2013-08-21)
Receptor-ligand binding is an essential interaction for biological function. Oxidative stress can modify receptors and/or membrane lipid dynamics, thus altering cell physiological functions. The aim of this study is to analyze how oxidative stress may alter receptor-ligand binding and lipid
Carlos de la Haba et al.
Biochimica et biophysica acta, 1828(2), 357-364 (2012-09-04)
Plasma membrane is one of the preferential targets of reactive oxygen species which cause lipid peroxidation. This process modifies membrane properties such as membrane fluidity, a very important physical feature known to modulate membrane protein localization and function. The aim
Dylan M Owen et al.
Nature communications, 3, 1256-1256 (2012-12-06)
Lipid microdomains are postulated to regulate many membrane-associated processes but have remained highly controversial. Here we provide the first direct evidence that the plasma membrane of intact, live cells is comprised of a sub-resolution mixture of approximately 76% ordered and
Protocolli
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)