199567
Ethyl Orange sodium salt
indicator grade, Dye content 90 %
Sinonimo/i:
4-(4-Diethylaminophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
indicator grade
Composizione
Dye content, 90%
tecniche
titration: suitable
visual transition interval
3.0-4.8, red to orange
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
λmax
474 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥29000 at 473-477 nm in deionized water
≥8000 at 274-282 nm in deionized water
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCN(CC)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C16H19N3O3S.Na/c1-3-19(4-2)15-9-5-13(6-10-15)17-18-14-7-11-16(12-8-14)23(20,21)22;/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
YZORUOZKRBVLEG-ZAGWXBKKSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?