Key Documents
72080
Supelco
Neocuproine hemihydrate
for spectrophotometric det. of Cu, ≥99.0%
Sinonimo/i:
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N2 · 0.5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.27
Beilstein:
153179
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Forma fisica
powder
Qualità
for spectrophotometric det. of Cu
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Punto di fusione
159-164 °C
Solubilità
methanol: 0.1 g/mL, clear
Stringa SMILE
O.Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;/h3-8H,1-2H3;1H2
MFZBSWSCIWCRKS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Neocuproine hemihydrate may be used as an analytical reagent for the determination of copper in water-ethanol solution using thermal-lens spectrometry and captopril in pure form and pharmaceutical formulations via complex formation followed by a series of reactions using spectrophotometric technique.
Altre note
Reagent for the spectrophotometric determination of copper
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B.G. Stephans et al.
Analytical Chemistry, 46, 693-693 (1974)
Copper (II)-neocuproine reagent for spectrophotometric determination of captopril in pure form and pharmaceutical formulations
Gouda.AA and Amin.SA
Arabian Journal of Chemistry, 3(3), 159-165 (2010)
Determination of copper with neocuproine by thermal-lens spectrometry
Chernysh.VV, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 55(4), 338-343 (2000)
E.R. Larsen
Analytical Chemistry, 46, 1131-1131 (1974)