Documenti fondamentali
N1626
Sigma-Aldrich
Neocuproine hydrochloride hydrate
BioReagent, crystalline
Sinonimo/i:
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N2 · HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.72 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Stato
crystalline
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Compatibilità
suitable for determination of copper
Stringa SMILE
O.Cl.Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.ClH.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;;/h3-8H,1-2H3;1H;1H2
APDYLFLZNGECIM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jong-Min Park et al.
Biosensors & bioelectronics, 71, 306-312 (2015-04-29)
This work presented a highly sensitive bacterial antibiotic susceptibility test through β-lactamase assay using Parylene-matrix chip. β-lactamases (EC 3.5.2.6) are an important family of enzymes that confer resistance to β-lactam antibiotics by catalyzing the hydrolysis of these antibiotics. Here we