67107
Ethyl palmitate
analytical standard
Sinonimo/i:
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.440 (lit.)
P. ebollizione
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
24-26 °C (lit.)
Densità
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?