Documenti fondamentali
W419702
Sigma-Aldrich
Phytyl Acetate
≥95%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H42O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.57
Numero FEMA:
4197
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.691
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
balsam; floral; fruity
Stringa SMILE
O(C\C=C(\CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)/C)C(=O)C
InChI
1S/C22H42O2/c1-18(2)10-7-11-19(3)12-8-13-20(4)14-9-15-21(5)16-17-24-22(6)23/h16,18-20H,7-15,17H2,1-6H3/b21-16+/t19-,20-/m1/s1
JIGCTXHIECXYRJ-ILWBRPEASA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W419702-100G4065266085464
W419702-SAMPLE4065266085495
W419702-1KG4065266085471