63620
D-(+)-Melezitose monohydrate
suitable for microbiology, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Melezitose monohydrate, D-(+)-Melicitose monohydrate, α-D-(+)-Melicitose monohydrate, D-(+)-alpha-Melicitose monohydrate, D-(+)-3-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose monohydrate, O-α-D-Glucopyranosyl-(1→3)-β-D-fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside
Saggio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +88±2°, c = 4% in H2O
Confezionamento
pkg of 10 g
pkg of 50 g
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Air sensitive.)
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Colore
colorless to white
Punto di fusione
154-160 °C (dec.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?