49659
2-Methylbutyric acid
analytical standard
Sinonimo/i:
NSC 7304
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. eboll.
176-177 °C (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?