49639
Solvent Yellow 124
analytical standard
Sinonimo/i:
N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-p-(phenylazo)aniline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CCOC(C)OCC(C)C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C22H31N3O2/c1-5-25(15-16-26-19(4)27-17-18(2)3)22-13-11-21(12-14-22)24-23-20-9-7-6-8-10-20/h6-14,18-19H,5,15-17H2,1-4H3
BATVZJPOLFSGTD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)