Documenti fondamentali
68562
Supelco
Sudan III
analytical standard
Sinonimo/i:
1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Cerasin Red, Fat Ponceau G, Fat Soluble Sudan, Scarlet B, Solvent Red 23, Sudan G, Sudan Red BK, Tony Red
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H16N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.39
Colour Index:
26100
Beilstein:
931185
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
199 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
Descrizione generale
Sudan III is a synthetic industrial azo-dye belonging to the group of sudan dyes, commonly used in plastics, oils, polishes and waxes.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sudan III may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in food products using different chromatography techniques.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Sudan II Dye content 90 %
Sigma-Aldrich
199656
Sudan II
Para Red Dye content 95 %
Sigma-Aldrich
100994
Para Red
Sudan IV certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission, BioXtra
Sigma-Aldrich
S4261
Sudan IV
Pararot analytical standard
Supelco
40446
Pararot
Sudan I Dye content ≥95 %
Sigma-Aldrich
103624
Sudan I
Sudan Red B analytical standard
Supelco
51602
Sudan Red B
Sudan IV-d6 analytical standard
Supelco
34161
Sudan IV-d6
Orange II sodium salt analytical standard
Supelco
69143
Orange II sodium salt
Development and in-house validation of a liquid chromatography?electrospray?tandem mass spectrometry method for the simultaneous determination of Sudan I, Sudan II, Sudan III and Sudan IV in hot chilli products
Calbiani.F, et al.
Journal of Chromatography A, 1042(1-2), 123-130 (2004)
Analysis of sudan I, sudan II, sudan III, and sudan IV in food by HPLC with electrochemical detection: Comparison of glassy carbon electrode with carbon nanotube-ionic liquid gel modified electrode.
Chailapakul O
Food Chemistry, 109(4), 876-882 (2008)
Desiree Van Haute et al.
International journal of pharmaceutics, 569, 118603-118603 (2019-08-12)
Conventional quantitation of drug content in the liposome formulation involves the breakdown of bulk liposomes, which ignores details on the distribution of the active pharmaceutical ingredient (API) and excipients in liposomes of different sizes. The objective of this study is
Nicolas Anton et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(19), 11413-11419 (2009-10-01)
This paper presents the original method of producing aqueous-core lipid nanocapsule, able to encapsulate both hydrophilic and lipophilic species with relevant yields. The scope offered by the integration of both hydrophilic and lipophilic molecules within the same colloidal objects make
Lutz R Asmus et al.
The International journal of artificial organs, 34(2), 238-242 (2011-03-05)
The purpose of this study was to investigate the polyester hexylsubstituted poly(lactide) (hexPLA) as a possible solvent for lipophilic substances and excipient for pharmaceutical formulations. HexPLA is a biodegradable and semi-solid polymer, which allows the incorporation of active substances by