43073
Paracetamol β-D-glucuronide
analytical standard
Sinonimo/i:
p-Acetamidophenyl β-D-glucuronide, Acetaminophen glucuronide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤12.0% water
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(NC(C)=O)C=C2)O[C@H](C(O)=O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H17NO8/c1-6(16)15-7-2-4-8(5-3-7)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h2-5,9-12,14,17-19H,1H3,(H,15,16)(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1
IPROLSVTVHAQLE-BYNIDDHOSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?