36018
Fehling′s reagent I for sugars
reag. Ph. Eur., for determination of sugar, solution I: copper(II) sulfate
Sinonimo/i:
Copper(II) sulfate solution, Cupric sulfate solution acc. to Fehling, Cupric sulfate standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for determination of sugar
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Concentrazione
17.6 g/L±0.1 g/L Cu
Densità
1.038-1.060 g/mL at 20 °C
Compatibilità
in accordance for application
applicazioni
food and beverages
general analytical
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)