33615
Starch
puriss. p.a., from potato, reag. ISO, reag. Ph. Eur., soluble
Sinonimo/i:
Starch, soluble
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
potato
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Grado
puriss. p.a.
Forma fisica
powder
Qualità
soluble
Impurezze
≤0.7% subst. red. Fehling sol. (as maltose)
Residuo alla calcinazione
≤0.5% (as SO4)
Perdita
≤13% loss on drying, 105 °C
Colore
white to off-white
pH
6.0-7.5
Compatibilità
passes test for test of sensitivity
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?