31653
Zinc
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.9%, granular
Sinonimo/i:
Zn
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
≥99.9%
Stato
granular
Impiego in reazioni chimiche
core: zinc
reagent type: catalyst
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Sn: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Zinc can be used in the preparation of organozinc reagents, Reformatsky reagents, and the Simmons-Smith reagent.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Use of activation methods for organozinc reagents.
Erdik E
Tetrahedron, 43(10), 2203-2212 (1987)
A Convenient Procedure for the Preparation of Reactive Zinc for the Reformatsky Reaction.
Bouhel E
Synthetic Communications, 21(1), 133-136 (1991)
A scalable zinc activation procedure using dibal-h in a reformatsky reaction.
Girgis M J
Organic Process Research & Development, 13(6), 1094-1099 (2009)
Cyclopropanation of Electron-deficient Olefins with Dibromomethane by Ni (0) Complexes and Zinc.
Kanai H
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56(4), 1025-1029 (1983)
Cyclopropanes from an Easily Prepared, Highly Active Zinc?Copper Couple, Dibromomethane, and Olefins.
LeGoff E
The Journal of Organic Chemistry, 29(7), 2048-2050 (1964)