Documenti fondamentali
NIST683
Zinc metal
NIST® SRM 683
Sinonimo/i:
Zinc
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Confezionamento
pkg of block
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
tecniche
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
P. ebollizione
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb), Copper (Cu), Iron (Fe), Silver (Ag), Cadmium (Cd), Thallium (Tl), Tin (Sn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Gallium (Ga), Indium (In), Manganese (Mn), Molybdinum (Mo), Rhodium (Rh), Scandium (Sc), Vanadium (V), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Zinc volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur
Supelco
1.02409
Zinc
Zinc mossy, ≥99%
Sigma-Aldrich
215481
Zinc
Zinc pieces, 2-14 mesh, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266353
Zinc
Intermediate-purity zinc NIST® SRM® 728
NIST728
Intermediate-purity zinc
Zinc foil, thickness 0.25 mm, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267619
Zinc