Documenti fondamentali
578002
Sigma-Aldrich
Zinc
nanopowder, 40-60 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101719
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% trace metals basis
Stato
nanopowder
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Area superficiale
12 m2/g
Impurezze
≤10%
Dimens. media delle particelle
40-60 nm
P. ebollizione
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Zinc nanoparticles possess a large surface area, low potential, and environmental-friendly properties. They can be used to prepare ZnO nanoparticles with enhanced luminescent properties. They can also be used in electrochemical H2 production and CO2 reduction.
Applicazioni
Primary particles may form agglomerates of ~100nm in the powder phase which can be broken up through sonication.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Zinc granular, 20-30 mesh, ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
243469
Zinc
Zinc metal NIST® SRM 683
NIST683
Zinc metal
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 500 g, purity 99.9%
GF02228486
Zinc
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
GF04642332
Zinc
Zinc powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.9%
GF03217823
Zinc
Sara Eyal et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 50(5), 798-806 (2009-05-01)
Studies in rodents indicate that the disruption of P-glycoprotein (P-gp) function increases drug distribution into the developing fetus and organs such as the brain. To simultaneously and serially evaluate the effect of P-gp activity and inhibition on the tissue distribution
Nalini Pandey et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 548-555 (2013-08-01)
Black gram plants subjected to varying levels of Zn supply (0.01 to 10 microM Zn) showed optimum growth and dry matter yield in plants receiving 1 microM Zn. The dry matter yield of plants decreased in plants receiving 0.01 and
M E Kuyumcu et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 17(11), 1467-1471 (2013-06-19)
Zinc is one of the most important elements for human body. Zinc deficiency can occur in any age, if it is seen in elderly its clinical results can be more harmful due to already diminished functions. Some studies showed zinc
Bikha Ram Devrajani et al.
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 63(3), 369-373 (2013-08-07)
To determine the serum zinc level in patients with pneumonia. The descriptive cross-sectional study was conducted at the Liaquat University Hospital, Hyderabad, Pakistan, from September 2008 to February 2009. All patients above 12 years of age and of either gender
Lena Martin et al.
Archives of animal nutrition, 67(3), 248-261 (2013-06-08)
This study aimed at investigating the effect of dietary zinc on performance, jejunal brush border membrane enzyme activities and mRNA levels of enzymes and two zinc transporters in piglets. A total of 126 piglets were weaned at 26 ±1 days
Articoli
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.
The past several decades have seen major advancements in the synthesis of metal nanomaterials. Most recently, controlled synthesis has become versatile enough to regulate the exact number of atoms and ligands of very small metal nanoparticles, referred to as “clusters”.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
578002-250G4065265899024
578002-5G4061832629025