114472
Cresol red
indicator grade, Dye content 95 %
Sinonimo/i:
o-Cresolsulfonphthalein
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
indicator grade
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
Composizione
Dye content, 95%
tecniche
titration: suitable
Colore
red-brown
pH
7.2-8.8, yellow to red
Intervallo di pH utile
1.8-2.0, orange to yellow(acid)
7.0-8.8, yellow to violet(alkaline)
Punto di fusione
290 °C
Densità
0.998 g/cm3
λmax
367 nm (2nd)
570 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4
InChI
1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(7-9-18(13)22)21(16-8-10-19(23)14(2)12-16)17-5-3-4-6-20(17)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3
OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?