B0126
Bromophenol Blue
Powder
Sinonimo/i:
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue (BPB), Bromphenol Blue Sultone Form
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Bromophenol Blue, titration: suitable
agenzia
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
titration: suitable
Colore
faint beige to very dark beige
faint orange to very dark orange
visual transition interval
3.0-4.6, yellow-green to blue
Punto di fusione
273 °C
Solubilità
methanol: 10 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)