861030
Auramine O
Dye content 85 %, certified by the BSC
Sinonimo/i:
4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
certified by the BSC
Livello qualitativo
Stato
powder or chunks
Composizione
Dye content, 85%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Punto di fusione
>250 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
95% ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep yellow
λmax
370 nm
434 nm (2nd)
ε (coefficiente d’estinzione)
≥12000 at 249-255 nm in water at 0.005 g/L
≥15000 at 367-373 nm in water at 0.005 g/L
≥36000 at 429-435 nm in water at 0.005 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?