330574
Indophenol Blue
Dye content 60 %
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 60%
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
λmax
606 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)\N=C2/C=CC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O/c1-20(2)14-9-7-13(8-10-14)19-17-11-12-18(21)16-6-4-3-5-15(16)17/h3-12H,1-2H3/b19-17+
VRZJGENLTNRAIG-HTXNQAPBSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?