114375
Bromocresol Purple
BioReagent, suitable for indicator, Dye content 90 %
Sinonimo/i:
5,5′-Dibromo-o-cresolsulfonphthalein, Bromcresol purple sultone form
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥89.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 90%
tecniche
titration: suitable
pH
5.2-6.8, yellow to purple
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to blue
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
λmax
419 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥22000 at 418-424 nm in methanol
Compatibilità
suitable for indicator
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21/h3-10,24-25H,1-2H3
ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?