205478
Bromoxylenol Blue
indicator grade, Dye content 95 %
Sinonimo/i:
3′,3″-Dibromo-p-xylenolsulfonphthalein
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
indicator grade
Stato
powder or crystals
Composizione
Dye content, 95%
tecniche
titration: suitable
pH
6.0-7.6, yellow to blue
Punto di fusione
218 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL, clear
λmax
417 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥16000 at 417-421 nm in methanol at 0.016 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C23H20Br2O5S/c1-11-9-16(13(3)19(24)21(11)26)23(17-10-12(2)22(27)20(25)14(17)4)15-7-5-6-8-18(15)31(28,29)30-23/h5-10,26-27H,1-4H3
MRDOFVRMTNWMDA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Recent applications of bromoxylenol blue include:
- Building pH sensors
- Developing optical sensors for high acidity measurements
- Synthesizing antifungal activity compounds
- Determination of drugs
- In fiber-optic biosensors for the determination and detection of pesticides.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?