Key Documents
1.59267
Supelco
Metanil yellow
pH indicator, Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Metanil yellow, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14N3NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
209-608-2
NACRES:
NA.21
product name
Metanil yellow, Reag. Ph Eur
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Colore
brownish-yellow
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
25 g/L
Densità bulk
330 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Description: brownish-yellow powder
Transition range: pH 1.2 - 2.3
Sensitivity test: conforms
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2